Läs mer
2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl] bensoesyra, TRC
Produktkod. 30396402
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396402 100 mg
30399768 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30396402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953975100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Molekylformel C16H16O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
LEDER CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl] bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 272.3
Formel vikt 272.1049