Läs mer
2-Hydroxy-5-[2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-5-(2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)(phenylmethyl)amino)acetyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 497063-91-9 |
| Molekylformel | C33H41NO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)c1cnc(C)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.68 |