missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxy-5-[2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-5-(2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)(phenylmethyl)amino)acetyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 497063-91-9 |
| Molekylformel | C33H41NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl](phenylmethyl)amino]acetyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| LEDER | COC(=O)CC(=O)c1cnc(C)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.68 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?