Learn More
2-Hydroxy-5-bromopyridine, 99%
Code produit. 10531442 Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Kvantitet Förpackning unitSize
10531442 5 g Glasflaska 5g
10763193 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10531442 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 357640050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13466-38-1
Molekylformel C5H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 174
MDL-nummer MFCD00234042
InChI-nyckel NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
IUPAC-namn 5-brom-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CC(=O)NC=C1Br
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-bromopyridine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 179°C to 182°C
Färg Brun-gul till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-5-bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.