Läs mer
2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 3-Hydroxy-5-keto Fluvastatin (Fluvastatin Impurity) |
| CAS | 119-30-2 |
| Molekylformel | C7 H5 I O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(I)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.02 |
| Formel vikt | 263.9283 |