Läs mer
2-hydroxi-5-jodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384456 1 g 1g
11394456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20044.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-79-2 | C5H4INO | 220.997 g/mol
Används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-79-2
Molekylformel C5H4INO
Molekylvikt (g/mol) 220.997
MDL-nummer MFCD00234058
InChI-nyckel ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-iodopyridine, 5-iodopyridin-2-ol, 5-iodopyridin-2 1h-one, 5-iodo-pyridin-2-ol, 5-iodo-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-iodo, 5-iodo-2-pyridinol, 5-jod-2-pyridon, 5-iodo-2-pyridol, 5-iodopyridin-2-one
PubChem CID 459500
IUPAC-namn 5-jod-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CC(=O)NC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-iodopyridine
Smältpunkt 189 °C till 191 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 108752
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 221
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.