Läs mer
2-Hydroxy-5-metoxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30396420
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30396420 25 g
1 options
Produktkod. 30396420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71477025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone
CAS 705-15-7
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 25 g
Synonym 2'-Hydroxy-5'-methoxy-acetophenone, 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-4-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-Methyloxyacetophenone, 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 5-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, NSC 338218
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
LEDER CC(C1=CC(OC)=CC=C1O)=O
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-5-metoxyfenyl)etan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.06