Läs mer
2-Hydroxy-5-metoxybensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11482398
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482398 5 g 5g
11492398 25 g 25g
11319609 50 g 50g
11402408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11482398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15753.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
2-Hydroxi-5-metoxibensaldehyd används för att studera elektroantennogramsvaret hos vinviveln (Otiorhynchus sulcatus F) på ett brett spektrum av flyktiga växtföreningar. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetradentate Schiff-basföreningar. Vidare används det vid framställningen av 6-metoxi-3-nitro-2H-kromen genom att använda dibutylamin som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Hydroxy-5-metoxibensaldehyd används för att studera elektroantennogramsvaret hos vinviveln (Otiorhynchus sulcatus F) på ett brett spektrum av flyktiga växtföreningar. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetradentate Schiff-basföreningar. Vidare används det vid framställningen av 6-metoxi-3-nitro-2H-kromen genom att använda dibutylamin som reagens.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-13-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00003332
InChI-nyckel FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 13°C to 16°C
Densitet 1.221
Kokpunkt 248°C to 252°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 5 g
Beilstein 1100532
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.