Läs mer
2-Hydroxy-5-metoxybensaldehyd, 98 %
Beskrivning
2-Hydroxi-5-metoxibensaldehyd används för att studera elektroantennogramsvaret hos vinviveln (Otiorhynchus sulcatus F) på ett brett spektrum av flyktiga växtföreningar. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetradentate Schiff-basföreningar. Vidare används det vid framställningen av 6-metoxi-3-nitro-2H-kromen genom att använda dibutylamin som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydroxy-5-metoxibensaldehyd används för att studera elektroantennogramsvaret hos vinviveln (Otiorhynchus sulcatus F) på ett brett spektrum av flyktiga växtföreningar. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetradentate Schiff-basföreningar. Vidare används det vid framställningen av 6-metoxi-3-nitro-2H-kromen genom att använda dibutylamin som reagens.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 13 °C till 16 °C |
| Densitet | 1.221 |
| Kokpunkt | 248 °C till 252 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.578 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1100532 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Blandig med kloroform. Lätt blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.