Läs mer
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 98%
Produktkod. p-7022825
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
Produktkod. 11482398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15753.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxi-5-metoxibensaldehyd används för att studera elektroantennogramsvaret hos vinviveln (Otiorhynchus sulcatus F) på ett brett spektrum av flyktiga växtföreningar. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetradentate Schiff-basföreningar. Vidare används det vid framställningen av 6-metoxi-3-nitro-2H-kromen genom att använda dibutylamin som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Hydroxy-5-metoxibensaldehyd används för att studera elektroantennogramsvaret hos vinviveln (Otiorhynchus sulcatus F) på ett brett spektrum av flyktiga växtföreningar. Det spelar en viktig roll vid framställningen av tetradentate Schiff-basföreningar. Vidare används det vid framställningen av 6-metoxi-3-nitro-2H-kromen genom att använda dibutylamin som reagens.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-13-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00003332
InChI-nyckel FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 13°C to 16°C
Densitet 1.221
Kokpunkt 248°C to 252°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.578
Kvantitet 5 g
Beilstein 1100532
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform. Slightly miscible with water.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.