Läs mer
2-Hydroxy-5-metoxybensaldehyd, 98 %
Produktkod. 10700765 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10700765 50 g Glasflaska 50g
10082000 5 g Glasflaska 5g
10617142 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10700765 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164160500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 672-13-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00003332
InChI-nyckel FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-metoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 4 °C
Färg Gult
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kokpunkt 103 °C (2,5 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H3(OCH3)CHO
Brytningsindex 1,5770 till 1,579
Kvantitet 50 g
Beilstein 08, 244
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.