Läs mer
2-Hydroxy-5-methoxybenzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)10-8(11)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11) |
| Formel vikt | 164.0586 |