Läs mer
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, 98%
Produktkod. 11444504
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444504 5 g 5g
11454504 25 g 25g
11464504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13136.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1450-72-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
2'-hydroxi-5'-metylacetofenon används för att framställa 2-etyl-4-metyl-fenol. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Hydroxy-5′ -metylacetofenon används för att framställa 2-etyl-4-metyl-fenol. Det används som mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-72-2
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00002380
InChI-nyckel YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methylacetophenone, o-acetyl-p-cresol, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetyl-4-methylphenol, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene, 1-2-hydroxy-5-methyl-phenyl-ethanone, unii-11661u1zen
PubChem CID 15068
IUPAC-namn 1-(2-hydroxi-5-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Smältpunkt 45°C to 48°C
Densitet 1.079
Kokpunkt 112°C to 114°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1364840
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.