Läs mer
2-Hydroxy-5-metylpyridin, TRC
Produktkod. 30138240
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138240 2.5 g
30136823 25 g
30007531 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9483002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1003-68-5
Molekylformel C6 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Synonym 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-, 2(1H)-Pyridone, 5-methyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Methyl-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Methyl-6-hydroxypyridine, 5-Methyl-2(1H)-pyridone, 5-Methyl-2-hydroxypyridine, 5-Methyl-2-oxopyridine, 5-Methyl-2-pyridinol, 5-Methyl-2-pyridone
IUPAC-namn 5-metylpyridin-2-ol
LEDER Cc1ccc(O)nc1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 109.0528
Procent renhet >95%