Läs mer
2'-Hydroxy-5'-nitroacetofenon, TRC
Produktkod. 30406853
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30406853 10 g
1 options
Produktkod. 30406853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94867510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
CAS 1450-76-6
Molekylformel C8 H7 N O4
Kvantitet 10 g
Synonym 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 2-Acetyl-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 5'-Nitro-2'-hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-5-nitro-fenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375