Läs mer
2'-Hydroxy-5'-nitroacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone |
| CAS | 1450-76-6 |
| Molekylformel | C8 H7 N O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 2-Acetyl-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 5'-Nitro-2'-hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-5-nitro-fenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0375 |