Läs mer
2-hydroxy-5-nitrobensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11423983
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423983 5 g 5g
11433983 25 g 25g
11443983 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10264.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
2-Hydroxi-5-nitrobensaldehyd används i den syntetiska beredningen av kumarin (C755380), ett farmaceutiskt hjälpmedel som finns i tonkabönor, lavendelolja, vallört, sötklöver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Hydroxy-5-nitrobensaldehyd används i den syntetiska beredningen av kumarin (C
755380), ett läkemedelshjälpmedel som finns i tonkabönor, lavendelolja, vallört, sötklöver.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anteckningar
Air& Ljuskänslig,. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-51-8
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007337
InChI-nyckel IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
PubChem CID 66808
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-nitrobensaldehyd
LEDER OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 123 °C till 127 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 512565
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis).
Formel vikt 167.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.