Läs mer
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid), Mikromol™
Produktkod. 30049348
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049348 100 mg
30052732 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049348 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.16
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 183.0168 g/mol