Läs mer
2-hydroxi-5-nitrobensoesyra (5-nitrosalicylsyra), Mikromol™
Produktkod. 30052732
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052732 25 mg
30049348 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052732 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-hydroxy-5-nitrobensoesyra (5-nitrosalicylsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 183.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 183,0168 g/mol