Läs mer
2’-Hydroxy-5’-nitrohexadecanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Hydroxy-5'-nitrohexadecanamide |
| CAS | 60301-87-3 |
| Molekylformel | C22 H36 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexadecanamide, N-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)- (9CI, ACI), N-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)hexadecanamide (ACI), 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenol, 2-Hexadecanoylamino-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitrohexadecananilide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(26)23-20-18-19(24(27)28)16-17-21(20)25/h16-18,25H,2-15H2,1H3,(H,23,26) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)hexadecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.53 |
| Formel vikt | 392.2675 |