Läs mer
2-hydroxi-5-nitropyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461638
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461638 25 g 25g
11471638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13921.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5418-51-9 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
En jämförelse av katalysatorer främjar imidazolidkopplingar inklusive identifieringen av 2-hydroxi-5-nitropyridin som en ny, säker och effektiv katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En jämförelse av katalysatorer främjar imidazolidkopplingar inklusive identifieringen av 2-hydroxi-5-nitropyridin som en ny, säker
och effektiv katalysator.
Löslighet Löslig i varmt
vatten och alkalisk vätska, olöslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5418-51-9
Molekylformel C5H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 140.098
MDL-nummer MFCD00006276
InChI-nyckel XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridin-2-ol, 5-nitro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 5-nitro, 5-nitropyridin-2 1h-one, 5-nitro-2-hydroxypyridine, 5-nitro-2-pyridone, 5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-nitro-2-pyridol, pubchem1205
PubChem CID 79453
IUPAC-namn 5-nitro-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-nitropyridine
Smältpunkt 188 °C till 191 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 120352
Löslighetsinformation Soluble in hot water and alkali liquor,Insoluble in most of organic solvents.
Formel vikt 140.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.