Läs mer
2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid), Mikromol™
Produktkod. 17923966
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17923966 50 mg
1 options
Produktkod. 17923966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0217.12
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
CAS 3147-53-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H10 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid, Mesalazine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-[(E)-phenyldiazenyl]benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 242.0691 g/mol