Läs mer
2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic Acid (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-5-(phenylethynyl)benzoic Acid |
| CAS | 32192-74-8 |
| Molekylformel | C15H10O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O3/c16-14-9-8-12(10-13(14)15(17)18)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8-10,16H,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(ccc1O)C#Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-5-(2-phenylethynyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.23 |
| Formel vikt | 238.063 |