Läs mer
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 1354819-26-3 |
| Molekylformel | C7H6BF3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | B-[2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic Acid, [2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BF3O4/c9-7(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)8(13)14/h1-3,12-14H |
| LEDER | OB(O)c1cc(OC(F)(F)F)ccc1O |
| IUPAC-namn | [2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.93 |
| Formel vikt | 222.0311 |