Läs mer
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143304 1 g Glass bottle 1g
10103354 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143304 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 247260010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 33252-63-0
Molekylformel C6H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 163.10
MDL-nummer MFCD00042315
InChI-nyckel BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinol, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 5-trifluoromethyl-2-pyridone, unii-1ccp81h07b, 5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 5-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-trifloromethyl-2-1h-pyridinone
PubChem CID 147443
IUPAC-namn 5-(trifluoromethyl)-1H-pyridin-2-one
LEDER FC(F)(F)C1=CNC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145.0°C to 149.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.