Läs mer
2-Hydroxy-5-(trifluormetyl)pyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 163.0245 |