Läs mer
2-hydroxi-6-aminopurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10185000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10185000 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10185000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241752500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3373-53-3 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-6-aminopurine
CAS 3373-53-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H5N5O
MDL-nummer MFCD00142931
Kvantitet 250 mg
Synonym isoguanine, 2-hydroxyadenine, 2-hydroxy-6-aminopurine, 6-amino-3,7-dihydro-2h-purin-2-one, 6-amino-2-hydroxypurine, 6-amino-7h-purin-2-ol, 2-oxoadenine, 6-amino-1,3-dihydro-2h-purin-2-one, 2-oxyadenine, 6-amino-9h-purin-2-ol
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkali,practically insoluble in most organic solvents
InChI-nyckel DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C2NC=NC2=NC(=O)N1
IUPAC-namn 6-amino-1,7-dihydropurin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 151.13
PubChem CID 76900
ChEBI CHEBI:62462
Formel vikt 151.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.