Läs mer
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16489386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489386 100 mg
1 options
Produktkod. 16489386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW017100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
CAS 3147-64-6
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Methoxysalicylic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation