Läs mer
2-hydroxi-6-metylisonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10482304 10 g 10g
10262642 1 g 1g
10479454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10482304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00027EA
Kemiska identifierare
CAS 86454-13-9
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD02682019
InChI-nyckel NQXYVTIQDNOHFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylisonicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methyl-isonicotinicacid, 6-hydroxy-2-methylpyridine-4-carboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxopyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, maybridge3_004231, acmc-209q9q
PubChem CID 276660
IUPAC-namn 2-metyl-6-oxo-lH-pyridin-4-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=CC(=O)N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-6-methylisonicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%