Läs mer
2-hydroxi-6-metylnikotinsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443804
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443804 25 g 25g
11433804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443804 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11842.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38116-61-9 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38116-61-9
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00006272
InChI-nyckel XRIHTJYXIHOBDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylnicotinic acid, 2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, chembl50725, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo, 2-hydroxy-6-methyl nicotinic acid, 2-hydroxy-6-methyl-nicotinic acid, 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, 6-methyl-2-oxohydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-6-methylnicotinicacid
PubChem CID 94960
IUPAC-namn 6-metyl-2-oxo-lH-pyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC=C(C(=O)N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Smältpunkt 233°C to 238°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 129164
Formel vikt 153.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.