Läs mer
2-Hydroxy-6-methylpyridine, 97%
Produktkod. 10113640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113640 5 g Glasflaska 5g
10173680 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3279-76-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3279-76-3
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006279
InChI-nyckel JEAVIRYCMBDJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-6-methylpyridine, 6-methylpyridin-2-ol, 6-methylpyridin-2 1h-one, 6-methyl-2-pyridinol, 6-methyl-2-pyridone, 6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 6-methyl, 6-methyl-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-6-picoline, 6-hydroxy-2-picoline
PubChem CID 76772
IUPAC-namn 6-metyl-lH-pyridin-2-on
LEDER CC1=CC=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-6-methylpyridine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155°C to 160°C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H4N)CH2OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 21, 49
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.