Läs mer
2-Hydroxy-6-trifluoromethylbenzaldehyde (contains ~12% inorganics), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-6-trifluoromethylbenzaldehyde |
| CAS | 58914-35-5 |
| Molekylformel | C8H5F3O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(13)5(6)4-12/h1-4,13H |
| LEDER | Oc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vikt | 190.0242 |