Läs mer
2-Hydroxy-6-trifluoromethylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 34486-06-1 |
| Molekylformel | C6 H4 F3 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Picoxystrobin metabolite M3, 2(1H)-Pyridone, 6-(trifluoromethyl)- (8CI), 6-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinone, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridone, 2(1H)-Pyridinone, 6-(trifluoromethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(11)10-4/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | Oc1cccc(n1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.0973 |
| Formel vikt | 163.0245 |