Läs mer
2-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexanemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-a,a,4-trimethylcyclohexanemethanol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 172.1463 |