Läs mer
2-Hydroxy atorvastatin calcium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16411319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16411319 1 mg
1 options
Produktkod. 16411319 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY128828
MedChemExpress 2-Hydroxy atorvastatin calcium salt is a hydroxy metabolite of Atorvastatin calcium salt. Atorvastatin is a potent HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 value of 8 nM.
2-Hydroxy atorvastatin calcium salt is a hydroxy metabolite of Atorvastatin calcium salt. Atorvastatin is a potent HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 value of 8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy atorvastatin calcium salt
CAS 265989-46-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H35FN2O6.1/2Ca
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
LEDER FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4O)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)C=C1.[Ca].[1/2]
Molekylvikt (g/mol) 594.69
Formel vikt 594.69
Procent renhet 95.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism