Läs mer
2-Hydroxy Atorvastatin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Atorvastatin Calcium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H35FN2O6.Ca/c2*1-20(2)31-30(33(42)35-26-10-6-7-11-27(26)39)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-24(37)18-25(38)19-28(40)41;/h2*3-15,20,24-25,37-39H,16-19H2,1-2H3,(H,35,42)(H,40,41);/q;;+2/p-2/t2*24-,25-;/m11./s1 |
| Formel vikt | 1186.4428 |
| Procent renhet | >95% |