Läs mer
2-Hydroxy Atorvastatin-d5 Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Atorvastatin-d5 Acetonide tert-Butyl Ester |
| CAS | 265989-42-2 |
| Molekylformel | C40H42D5FN2O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d5, (6-{2-[2-(4-Fluoro-phenyl)-4-(2-hydroxy-phenylcarbamoyl)-5-isopropyl-3-phenyl-d5-pyrrol-1-yl]-ethyl}-2,2-dimethyl-[1,3]-dioxane-4-yl)-acetic Acid, tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C40H47FN2O6/c1-25(2)36-35(42-38(46)31-15-11-12-16-32(31)44)34(26-13-9-8-10-14-26)37(27-17-19-28(41)20-18-27)43(36)22-21-29-23-30(48-40(6,7)47-29)24-33(45)49-39(3,4)5/h8-20,25,29-30,44H,21-24H2,1-7H3,(H,42,46)/i8D,9D,10D,13D,14D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c(NC(=O)c3ccccc3O)c(C(C)C)n(CCC4CC(CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O4)c2c5ccc(F)cc5 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-4-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 675.84 |
| Formel vikt | 675.3732 |