Läs mer
2-Hydroxy Atorvastatin Lactone-d5, TRC
Produktkod. 30399990
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399990 10 mg
30390406 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82895710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 265989-50-2
Molekylformel C33 2H5 H28 F N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 561.65
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxamide, 5-(4-fluorophenyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-4-(phenyl-d5)-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]- (9CI), 5-(4-Fluorophenyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-4-(phenyl-d5)-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, (2R-trans)-5-(4-Fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N-(2-hydroxyphenyl)-4-(phenyl-d5)-1-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)-ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, 2-Hydroxyatorvastatin lactone-d5, 2-Hydroxyatorvastatin lactone D5 (phenyl-D5), 2-Hydroxy atorvastatin lactone-d5, 2-Hydroxyatorvastatin-d5 δ-lactone, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-(2-hydroxyphenylcarbamoyl)-5-(1-methylethyl)-3-(phenyl-d5)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one
IUPAC-namn 5-(4-fluorophenyl)-1-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-N-(2-hydroxyphenyl)-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2-propan-2-ylpyrrole-3-carboxamide
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c(C(=O)Nc3ccccc3O)c(C(C)C)n(CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC(=O)O4)c2c5ccc(F)cc5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Hydroxy Atorvastatin Lactone-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C33H33FN2O5/c1-20(2)31-30(33(40)35-26-10-6-7-11-27(26)38)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-25-18-24(37)19-28(39)41-25/h3-15,20,24-25,37-38H,16-19H2,1-2H3,(H,35,40)/t24-,25-/m1/s1/i3D,4D,5D,8D,9D
Formel vikt 561.2687