Läs mer
2-Hydroxy Atorvastatin Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Hydroxy Atorvastatin Lactone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O5/c1-20(2)31-30(33(40)35-26-10-6-7-11-27(26)38)29(21-8-4-3-5-9-21)32(22-12-14-23(34)15-13-22)36(31)17-16-25-18-24(37)19-28(39)41-25/h3-15,20,24-25,37-38H,16-19H2,1-2H3,(H,35,40)/t24-,25-/m1/s1 |
| Formel vikt | 556.2374 |
| Procent renhet | >95% |