Läs mer
2-Hydroxy Atorvastatin tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Atorvastatin tert-Butyl Ester |
| CAS | 1346599-89-0 |
| Molekylformel | C37H43FN2O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H43FN2O6/c1-23(2)34-33(36(45)39-29-13-9-10-14-30(29)43)32(24-11-7-6-8-12-24)35(25-15-17-26(38)18-16-25)40(34)20-19-27(41)21-28(42)22-31(44)46-37(3,4)5/h6-18,23,27-28,41-43H,19-22H2,1-5H3,(H,39,45)/t27-,28-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2O)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-4-[(2-hydroxyphenyl)carbamoyl]-3-phenyl-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 630.75 |
| Formel vikt | 630.3105 |