Läs mer
2-Hydroxy Desipramine Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Desipramine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 25521-31-7 |
| Molekylformel | C24 H30 N2 O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy Desipramine-B-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O7/c1-25-11-4-12-26-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(9-10-18(15)26)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h2-3,5-6,9-10,13,19-22,24-25,27-29H,4,7-8,11-12H2,1H3,(H,30,31)/t19-,20-,21+,22-,24?/m0/s1 |
| LEDER | CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(OC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)ccc13 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[11-[3-(methylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 458.5 |
| Formel vikt | 458.2053 |