Läs mer
2-Hydroxy Desipramine-d3, TRC
Produktkod. 30392422
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30392422 1 mg
30399592 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30392422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9365021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189998-63-7
Molekylformel C18H19D3N2O
Molekylvikt (g/mol) 285.4
Synonym 10,11-Dihydro-5-[3-(methyl-d3-amino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine-d3, 2-Hydroxydesmethylimipramine-d3, GP 36329-d3
IUPAC-namn 11-[3-(trideuteriomethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])NCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Desipramine-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3/i1D3
Formel vikt 285.192