Läs mer
2-Hydroxy Estradiol 6-N3-Adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Estradiol 6-N3-Adenine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-23-5-4-11-12-7-17(29)18(30)8-14(12)16(6-13(11)15(23)2-3-19(23)31)28-10-27-21(24)20-22(28)26-9-25-20/h7-11,13,15-16,19,24,29-31H,2-6H2,1H3,(H,25,26)/t11-,13-,15+,16?,19+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 421.2114 |