Läs mer
2-Hydroxy Estrone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxyestrone-1,4,16,16-d4 |
| CAS | 81586-97-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H4 H18 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 2-Hydroxyestrone-1,4,16,16-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1/i5D2,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c(O)c(O)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-2,3-dihydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.39 |
| Visa mer |