Läs mer
2-Hydroxy Estrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Estrone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 286.1569 |
| Procent renhet | >95% |