missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC

Produktkod. 30135525
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135525 5 mg
30041017 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9419605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50394-89-3
Molekylformel C20 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 312.4
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy Ethynyl Estradiol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-16-14-5-4-12-10-17(21)18(22)11-15(12)13(14)6-8-19(16,20)2/h1,10-11,13-14,16,21-23H,4-9H2,2H3/t13-,14+,16-,19-,20-/m0/s1
Formel vikt 312.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.