Läs mer
2-Hydroxy Felbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Felbamate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5/c12-9(14)17-6-11(16,7-18-10(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,16H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15) |
| Formel vikt | 254.0903 |