Läs mer
2-Hydroxy Fluorene-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Fluorene-d9 |
| CAS | 922510-18-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13HD9O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c3C2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,3,4,5,6,7,8,9,9-nonadeuteriofluoren-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.1297 |
| Visa mer |