Läs mer
2-Hydroxy Fluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Fluorene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2 |
| Formel vikt | 182.0732 |
| Procent renhet | >95% |