Läs mer
2-Hydroxy Hippuric Acid-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy Hippuric Acid-13C2,15N |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)/i5+1,8+1,10+1 |
| Formel vikt | 198.0569 |